Learn More
4-Chlorotoluene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorotoluene |
| CAS | 106-43-4 |
| Formula molecolare | C7 H7 Cl |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Toluene, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-methylbenzene, 4-Chlorotoluene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, 4-Tolyl chloride, NSC 404114, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride, para-Chlorotoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 1-chloro-4-methylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.58 |
| Peso formulazione | 126.0236 |