Learn More
4-Chromanone, 96%
Codice prodotto. 10347280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10347280 50 g Bottiglia in vetro 50g
10295860 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10347280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153460500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-37-2
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD00006840
InChI Key MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
IUPAC Name 2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chromanone
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 34°C to 40°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 127°C to 128°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.575
Quantità 50 g
Beilstein 17, II, 335
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Low Melting Mass, Crystals or Crystalline Powder