Learn More
4-Cyano-1-butyne, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15325028
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
19596-07-7
C5H5N
79.1
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
140560
pent-4-ynenitrile
C#CCCC#N
19596-07-7
C5H5N
79.1
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
140560
pent-4-ynenitrile
C#CCCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Cyano-1-butyne
Densità 0.9063g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C (39.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NCCH2CH2CCH
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.9063
Peso formulazione 79.1
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyano-1-butyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.