Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Cyano-1-butyne |
| Densità | 0.9063g/mL |
| Punti di ebollizione | 79.0°C (39.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 65.5°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Formula lineare | NCCH2CH2CCH |
| Quantità | 5 g |
| Gravità specifica | 0.9063 |
| Peso formulazione | 79.1 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Cyano-1-butyne
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.