Learn More
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11946071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946071 5 g 5g
11936071 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444720050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1035235-29-0 | C13H15BFNO2 | 247.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1035235-29-0
Formula molecolare C13H15BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 247.08
Numero MDL MFCD09998162
InChI Key FEUINZSEHIJUBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 44755210
IUPAC Name 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 83.0°C to 84.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 247.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.