Learn More
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11392819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392819 1 g 1g
11302829 5 g 5g
11312829 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11392819 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27710.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 843663-18-3 | C7H5BFNO2 | 164.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 843663-18-3
Formula molecolare C7H5BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 164.93
Numero MDL MFCD03411549
InChI Key DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug
PubChem CID 2783130
IUPAC Name (4-cyano-3-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.93
Percent Purity 97%