Learn More
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 13488608 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
13488608 1 g 1g
13498608 5 g 5g
13408618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13488608 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448710010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 843663-18-3 | C7H5BFNO2 | 164.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 843663-18-3
Formula molecolare C7H5BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 164.93
Numero MDL MFCD03411549
InChI Key DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug
PubChem CID 2783130
IUPAC Name (4-cyano-3-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Punto di fusione 362°C to 366°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.93
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.