Learn More
4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30348908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348908 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9876401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
CAS 143782-23-4
Formula molecolare C9H3F3N2S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Isothiocyanato-2-trifluoromethylbenzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(ccc1C#N)N=C=S
IUPAC Name 4-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 228.19