Learn More
4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl, 97%
Codice prodotto. 15441358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15441358 1 g 1g
15451358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15441358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55191.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52364-73-5 | C21H25NO | 307.437 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52364-73-5
Formula molecolare C21H25NO
Molecular Weight (g/mol) 307.437
Numero MDL MFCD00075145
InChI Key GPGGNNIMKOVSAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-octyloxybiphenyl, 8ocb, octyloxycyanobiphenyl, 4-cyano-4'-octoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyloxy, m 24 liquid crystal, 4-octyloxycyanodiphenyl, 4-4-octyloxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 104173
IUPAC Name 4-(4-octoxyphenyl)benzonitrile
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl
Punto di fusione 51°C to 77°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Quantità 1 g
Peso formulazione 307.44
Percent Purity 97%