Learn More
4-Cyano-4″-n-pentyl-p-terphenyl, 99%
Codice prodotto. 11435197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435197 0.5 g 0.50g
11425197 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22607.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54211-46-0 | C24H23N | 325.455 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54211-46-0
Formula molecolare C24H23N
Molecular Weight (g/mol) 325.455
Numero MDL MFCD00799423
InChI Key AITQOXOBSMXBRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pentyl-1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4-n-pentyl-p-terphenyl, 4-cyano-4-pentyl-p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-pentyl, 4-4-4-pentylphenyl phenyl benzonitrile, pubchem9116, 4-pentyl-p-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyl-p-terphenyl
PubChem CID 104707
IUPAC Name 4-[4-(4-pentylphenyl)phenyl]benzonitrile
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Punto di fusione 128°C to 130°C
Quantità 0.5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 325.45
Percent Purity 99%