Learn More
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 99%
Codice prodotto. 11444907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444907 1 g 1g
11454907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21856.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40817-08-1 | C18H19N | 249.357 g/mol
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl is used in the preparation of 4'-pentylbiphenyl-4-carboxylic acid by acidic hydrolysis using sulfuric acid as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Cyano-4′-n-pentylbiphenyl is used in the preparation of 4′-pentylbiphenyl-4-carboxylic acid by acidic hydrolysis using sulfuric acid as a reagent.
Solubility
Miscible with Acetone, chloroform, toluene, acetonitrile, methylene chloride. Immiscible with water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40817-08-1
Formula molecolare C18H19N
Molecular Weight (g/mol) 249.357
Numero MDL MFCD00036350
InChI Key HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-4'-pentylbiphenyl, 4'-pentyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyl, 4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-amyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-pentylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl
PubChem CID 92319
IUPAC Name 4-(4-pentylphenyl)benzonitrile
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Punto di fusione 22°C to 23°C
Densità 1.008
Punti di ebollizione 212°C to 215°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.533
Quantità 1 g
Numero UN UN3276
Informazioni di solubilità Miscible with Acetone,chloroform,toluene,acetonitrile,methylene chloride. Immiscible with water.
Peso formulazione 249.36
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl