Learn More
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone, 97%
Codice prodotto. 15498829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15498829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15498829 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05281.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25115-74-6 | C13H13NO | 199.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
CAS 25115-74-6
Punto di fusione 112°C to 118°C
Formula molecolare C13H13NO
Numero MDL MFCD00044816
Quantità 5 g
Beilstein 2645593
Sinonimo 4-cyano-4-phenylcyclohexanone, 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenylcyclohexanenitrile, cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl, 4-oxo-1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, acmc-1ciss, 4-cyano-4phenylcyclohexanone, 4-phenyl 4-cyanocylohexanone, 4-phenyl 4-cyanocyclohexanone
InChI Key GKXOABVSZWCJJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCC(CC1)(C#N)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 4-oxo-1-phenylcyclohexane-1-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 199.25
PubChem CID 91282
Peso formulazione 199.24
Percent Purity 98%