Learn More
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11462040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462040 10 g 10g
11452040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11462040 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28414.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51304-58-6 | C12H15ClN2 | 222.716 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51304-58-6
Formula molecolare C12H15ClN2
Molecular Weight (g/mol) 222.716
Numero MDL MFCD00012775
InChI Key CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride
PubChem CID 3084973
IUPAC Name 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Punto di fusione 210°C to 214°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 222.71
Percent Purity 97%