Learn More
4'-Cyanoacetanilide, 98%
Codice prodotto. 11457127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457127 25 g 25g
11442777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11457127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14941.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 35704-19-9 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35704-19-9
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.18
Numero MDL MFCD00001814
InChI Key UFKRTEWFEYWIHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-cyanophenyl acetamide, 4-cyanoacetanilide, 4-acetamidobenzonitrile, acetamide, n-4-cyanophenyl, 4'-cyanoacetanilide, p-acetamidobenzonitirle, acetanilide, 4'-cyano, p-acetylamino-benzonitrile, p-cyanoacetanilide, p-acetaminobenzonitrile
PubChem CID 37256
IUPAC Name N-(4-cyanophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Cyanoacetanilide
Punto di fusione 204°C to 206°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 98%