Learn More
4-Cyanobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10458250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10458250 5 g Bottiglia in vetro 5g
10345980 25 g Bottiglia in vetro 25g
10697632 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10458250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110720050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-07-7 | C8H5NO | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-07-7
Formula molecolare C8H5NO
Molecular Weight (g/mol) 131.13
Numero MDL MFCD00003376
InChI Key WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 4-formyl, p-cyanobenzaldehyde, p-formylbenzonitrile, benzaldehyde, p-cyano, benzonitrile, p-formyl, usaf kf-1, terephthalaldehydonitrile, p-cyanobenzenecarboxaldehyde, 4-formyl-benzonitrile
PubChem CID 66042
IUPAC Name 4-formylbenzonitrile
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanobenzaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 100°C to 101°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCC6H4CHO
Quantità 5 g
Beilstein 10, 672
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,methylene chloride and,ethylacetate
Peso formulazione 131.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-formylbenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.