Learn More
4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10663645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10663645 25 g 25g
10243712 1 g 1g
10559972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10663645 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00421EB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 49584-26-1
Formula molecolare C7H4ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 201.62
Numero MDL MFCD00052337
InChI Key DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
IUPAC Name 4-cyanobenzenesulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CNC6H4SO2Cl
Quantità 25 g
Peso formulazione 201.63
Percent Purity 97%