Learn More
4-Cyanobenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11384865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384865 5 g 5g
11374865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384865 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18007.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126747-14-6
Formula molecolare C7H6BNO2
Molecular Weight (g/mol) 146.94
Numero MDL MFCD01318968
InChI Key CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid
PubChem CID 2734326
IUPAC Name (4-cyanophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanobenzeneboronic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Beilstein 6593772
Peso formulazione 146.94
Percent Purity 98%