Learn More
4-Cyanobenzenesulfonamide, 97%
Codice prodotto. 15404487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15404487 1 g 1g
15414487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15404487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31836.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3119-02-6
Numero MDL MFCD02089633
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanobenzenesulfonamide
Punto di fusione 168°C to 171°C
Odore Odorless
Formula molecolare C7H6N2O2S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-cyanobenzene-1-sulfonamide, p-cyanobenzenesulfonamide, 4-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-cyano, 4-cyano-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano, p-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano-9ci, 4-sulphamoylbenzonitrile, wln: zswr dcn
InChI Key UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 4-cyanobenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 182.20
PubChem CID 76566
Peso formulazione 182.2
Percent Purity 97%