Learn More
4-Cyanobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30352051
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352051 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352051 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC96232525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Cyanobenzoic Acid
CAS 619-65-8
Formula molecolare C8H5NO2
Quantità 25 g
Sinonimo p-Cyanobenzoic Acid, 4-Carboxybenzonitrile, NSC 6306, p-Carboxybenzonitrile, p-Cyanobenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC Name 4-cyanobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Peso formulazione 147.032