Learn More
4-Cyanobenzoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Cyanobenzoic Acid |
| CAS | 619-65-8 |
| Formula molecolare | C8H5NO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | p-Cyanobenzoic Acid, 4-Carboxybenzonitrile, NSC 6306, p-Carboxybenzonitrile, p-Cyanobenzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC Name | 4-cyanobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.13 |
| Peso formulazione | 147.032 |