Learn More
4-Cyanobiphenyl, 95%
Codice prodotto. 11336889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11336889 10 g 10g
11346889 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11336889 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26791.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2920-38-9 | C13H9N | 179.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2920-38-9
Formula molecolare C13H9N
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Numero MDL MFCD00001821
InChI Key BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-biphenylcarbonitrile, p-phenylbenzonitrile, p-cyanobiphenyl, biphenyl-4-carbonitrile, 4-phenylbenzenecarbonitrile, 4-biphenylcarboxylic acid nitrile, 4-cyanodiphenyl
PubChem CID 18021
IUPAC Name 4-phenylbenzonitrile
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanobiphenyl
Punto di fusione 85°C to 87°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN3439
Beilstein 1907924
Peso formulazione 179.22
Percent Purity 95%