Learn More
4-Cyanophenol-2,3,5,6-d4, CDN
Codice prodotto. 30313371
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313371 0.1 g 0.10g
30317803 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313371 Fornitore CDN N. del fornitore CDND64580.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzonitrile-D4
CAS 1025089-21-7
Formula molecolare C7 D4 H N O
Quantità 0.1 g
Sinonimo Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-D4, 4-Cyanophenol-2,3,5,6-d4
InChI Formula InChI=1 S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1O
IUPAC Name 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 123.1454
Peso formulazione 123.0622 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity