Learn More
4-Cyanophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxybenzonitrile |
| CAS | 767-00-0 |
| Formula molecolare | C7 H5 N O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC Name | 4-hydroxybenzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |
| Peso formulazione | 119.0371 |