Learn More
4-Cyanophenol, TRC
Codice prodotto. 30365188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30365188 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365188 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98221550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzonitrile
CAS 767-00-0
Formula molecolare C7 H5 N O
Quantità 50 g
Sinonimo Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
SMILES Oc1ccc(cc1)C#N
IUPAC Name 4-hydroxybenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Peso formulazione 119.0371