Learn More
4-Cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate, 99%
Codice prodotto. 11440647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440647 1 g 1g
11450647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22471.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50793-85-6 | C20H21NO2 | 307.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50793-85-6
Formula molecolare C20H21NO2
Molecular Weight (g/mol) 307.39
Numero MDL MFCD00600506
InChI Key DEUWEGPRKHPNKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-hexyl-, 4-cyanophenyl ester, 4-cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate, p-cyanophenyl p-hexylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-hexylbenzoate, 4-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-n-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl ester
PubChem CID 170907
IUPAC Name (4-cyanophenyl) 4-hexylbenzoate
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate
Punto di fusione 44°C to 47°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 307.39
Percent Purity 99%