Learn More
4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Codice prodotto. 30361859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361859 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361859 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9820452.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester
CAS 171364-82-2
Formula molecolare C13H16BNO2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1,1,2,2-Tetramethyldimethylene (4-cyanophenyl)boronate
InChI Formula InChI=1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 229.08
Peso formulazione 229.13