Learn More
4-Cyanophenyl isocyanate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10450663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10450663 5 g Bottiglia in vetro 5g
10258473 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10450663 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405970050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40465-45-0 | Molecular Formula: C8H4N2O | Molecular Weight: 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40465-45-0
Formula molecolare C8H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Numero MDL MFCD00037038
InChI Key TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170380
IUPAC Name 4-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanophenyl isocyanate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 102°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCC6H4NCO
Quantità 5 g
Sinonimo 4-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile, 4-isocyanato, 4-cyanophenylisocyanate, p-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,4-isocyanato, 4-isocyanatobenzenecarbonitrile, 4-cyanophenylisocyanat, p-cyanophenylisocyanate, #, 1-cyano-4-isocyanato-benzene
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble (dec). Other solubilities: soluble in toluene and chloroform
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Needles or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyanophenyl isocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.