Learn More
4-Cyanophenyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 11398275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398275 5 g 5g
11388275 1 g 1g
11308285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11398275 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10173.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2719-32-6 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2719-32-6
Formula molecolare C8H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 160.194
Numero MDL MFCD00041085
InChI Key DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 4-isothiocyanato, p-cyanophenyl isothiocyanate, 4-cyanophenylisothiocyanate, 4-cyano-phenyl-isothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzenenitrile, 4-isothiocyanato-benzonitrile, benzonitrile,4-isothiocyanato, isothiocyanic acid, p-cyanophenyl ester, benzenenitrile, 4-isothiocyanato
PubChem CID 17626
IUPAC Name 4-isothiocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanophenyl isothiocyanate
Punto di fusione 118°C to 122°C
Odore Irritating
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2802621
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 160.2
Percent Purity 98%