Learn More
4-Cyanophenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30354765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354765 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98969025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanophenylboronic Acid
CAS 126747-14-6
Formula molecolare C7H6BNO2
Quantità 25 g
Sinonimo (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H
SMILES OB(O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC Name (4-cyanophenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 146.94
Peso formulazione 147.0492