Learn More
4-Cyanophenylboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Cyanophenylboronic Acid |
| CAS | 126747-14-6 |
| Formula molecolare | C7H6BNO2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC Name | (4-cyanophenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.94 |
| Peso formulazione | 147.0492 |