Learn More
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride, 97%
Product Code. 11429687
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11429687 100 g 100g
11409687 5 g 5g
11419687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11429687 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22157.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 2863-98-1 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Moisture sensitive. Store away from strong oxidizing agents, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2863-98-1
Formula molecolare C7H7N3
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00673994
InChI Key DZUUSHCOMPROCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride, 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride, 4-cyanophenylhydrazine hcl, benzonitrile, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-hydrazino-benzonitrile; hydrochloride, pubchem13684, 4-cyanophenylhydrazine-hcl, acmc-1co7p, ksc205o1j
PubChem CID 16212962
IUPAC Name 4-hydrazinylbenzonitrile;hydrochloride
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Punto di fusione ∼243°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 3565486
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
Peso formulazione 169.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride