Learn More
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride, 97+%
Codice prodotto. 10248943 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10248943 5 g Bottiglia in vetro 5g
10380464 1 g Bottiglia in vetro 1g
10627264 25 g Bottiglia in vetro 25g
13428538 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10248943 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392300050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2863-98-1 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2863-98-1
Formula molecolare C7H7N3
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00673994
InChI Key DZUUSHCOMPROCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride, 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride, 4-cyanophenylhydrazine hcl, benzonitrile, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-hydrazino-benzonitrile; hydrochloride, pubchem13684, 4-cyanophenylhydrazine-hcl, acmc-1co7p, ksc205o1j
PubChem CID 16212962
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 249.0°C
Colore Brown to Orange
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCC6H4NHNH2·HCl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name 4-hydrazinylbenzonitrile
Peso formulazione 169.61
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.