Learn More
4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30352560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352560 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352560 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98753510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2863-98-1
Formula molecolare C7H8ClN3
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
IUPAC Name 4-hydrazinylbenzonitrile;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 169.61
Peso formulazione 169.0407