Learn More
4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 2863-98-1 |
| Formula molecolare | C7H8ClN3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC Name | 4-hydrazinylbenzonitrile;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.61 |
| Peso formulazione | 169.0407 |