Learn More
4-Cyanopyridine, 98%
Codice prodotto. 10070790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10070790 100 g Plastic bottle 100g
10376170 5 g Glass Bottle 5g
10453585 25 g Glass Bottle 25g
10655142 500 g Plastic bottle 500g
11906291 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10070790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110871000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-48-1
Formula molecolare C6H4N2
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00006417
InChI Key GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
IUPAC Name pyridine-4-carbonitrile
SMILES C1=CN=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanopyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77°C to 81°C
Colore White
Punti di ebollizione 196°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C5H4N)CN
Quantità 100 g
Beilstein 22,46
Informazioni di solubilità Solubility in water: 32g/L (16°C)
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyanopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.