Learn More
4-Cyanopyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyridine-4-carbonitrile |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H |
| Peso formulazione | 104.0374 |