Learn More
4-Cyanostyrene, 97%, stab. with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Codice prodotto. 11475837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475837 1 g 1g
11485837 5 g 5g
11495837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24395.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129.16 g/mol
4-Cyanostyrene is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of poly(4-cyanostyrene) polymer , which is a macromolecular device having nanoscale order and finds a wide range of potential applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Cyanostyrene is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of poly(4-cyanostyrene) polymer , which is a macromolecular device having nanoscale order and finds a wide range of potential applications.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with polymerizing initiators, polymerization catalysts and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3435-51-6
Formula molecolare C9H7N
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00080445
InChI Key SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
IUPAC Name 4-ethenylbenzonitrile
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4-Cyanostyrene
Nota nome stabilized with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Punti di ebollizione 92°C to 93°C (3 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5775
Quantità 1 g
Numero UN UN3276
Sinonimo 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cyanostyrene
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Cyanostyrene
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.