Learn More
4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholine, TRC
Codice prodotto. 30360398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360398 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9979131G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholine
CAS 670-80-4
Formula molecolare C10H17NO
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
IUPAC Name 4-(cyclohexen-1-yl)morpholine
Molecular Weight (g/mol) 167.24
Peso formulazione 167.131