Specifica
| Materiale o nome chimico | 4'-Cyclohexylacetophenone |
| CAS | 18594-05-3 |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C14H18O |
| Numero MDL | MFCD00001453 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone |
| InChI Key | MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1 |
| Vedi altri risultati |