Learn More
4'-Cyclohexylacetophenone, 99%
Codice prodotto. 11485776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485776 100 g 100g
11465776 5 g 5g
11475776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20838.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18594-05-3 | C14H18O | 202.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18594-05-3
Formula molecolare C14H18O
Molecular Weight (g/mol) 202.30
Numero MDL MFCD00001453
InChI Key MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone
PubChem CID 87715
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Cyclohexylacetophenone
Punto di fusione 66°C to 70°C
Punti di ebollizione 179°C to 181°C (14 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 1962365
IUPAC Name 1-(4-cyclohexylphenyl)ethanone
Peso formulazione 202.3
Percent Purity 99%