Learn More
4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11374905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374905 250 mg 250mg
11354905 1 g 1g
11364905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11374905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18076.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 374538-04-2 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 374538-04-2
Formula molecolare C12H17BO2
Molecular Weight (g/mol) 204.076
Numero MDL MFCD02093068
InChI Key KNQVRFYNQWNYPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyclohexylbenzeneboronic acid, 4-cyclohexylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-cyclohexylphenyl, 4-cyclohexylphenylboronicacid, zlchem 189, pubchem6403, pubchem7791, acmc-209it1, 4-cyclohexylphenylboronic-acid, 4-cyclohexyl-phenylboronic acid
PubChem CID 4589189
IUPAC Name (4-cyclohexylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2CCCCC2)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼220°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.08
Percent Purity 98%