Learn More
4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10704872 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10704872 5 g 5g
10199919 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10704872 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 438000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 56354-57-5
Formula molecolare C12H15ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 258.76
Numero MDL MFCD00625713
InChI Key CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
IUPAC Name 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54.2°C to 55.7°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 258.77
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.