Learn More
4-Decanolide, TRC
Codice prodotto. 30349116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349116 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD21255325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-Decalactone
CAS 706-14-9
Formula molecolare C10 H18 O2
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Decalactone, 4-Hexyl-γ-butyrolactone, γ-Hexyl-γ-butyrolactone, 5-Hexyltetrahydro-2-furanone, Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone, γ-Decanolactone
InChI Formula InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES O=C1OC(CC1)CCCCCC
IUPAC Name 5-hexyltetrahydrofuran-2-one
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Peso formulazione 170.1307