Learn More
4-Decanolide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | gamma-Decalactone |
| CAS | 706-14-9 |
| Formula molecolare | C10 H18 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Decalactone, 4-Hexyl-γ-butyrolactone, γ-Hexyl-γ-butyrolactone, 5-Hexyltetrahydro-2-furanone, Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone, γ-Decanolactone |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | O=C1OC(CC1)CCCCCC |
| IUPAC Name | 5-hexyltetrahydrofuran-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.25 |
| Peso formulazione | 170.1307 |