Learn More
4-Defluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) Fluconazole, TRC
Codice prodotto. 30136334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136334 1 g 1g
30003599 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2288501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 871550-15-1
Formula molecolare C15 H14 F N9 O
Molecular Weight (g/mol) 355.33
Sinonimo 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. B (EP)
IUPAC Name 2-[2-fluoro-4-(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3F)n4cncn4
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2
Peso formulazione 355.1305
Percent Purity >95%