Learn More
4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir, TRC
Codice prodotto. 30355221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355221 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30355221 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23024510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
CAS 100199-40-4
Formula molecolare C10H14ClN5O2
Quantità 10 mg
Sinonimo 2-Amino-9-(4-chloro-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
InChI Formula InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-3-6(4-17)1-2-16-5-13-7-8(16)14-10(12)15-9(7)18/h5-6,17H,1-4H2,(H3,12,14,15,18)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)CCl
IUPAC Name 2-amino-9-[3-(chloromethyl)-4-hydroxybutyl]-1H-purin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 271.7
Peso formulazione 271.0836