Learn More
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin
Codice prodotto. 16457306
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16457306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16457306 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY17435
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin(4'-DMEP) is a key intermediate compound for the preparation of podophyllotoxin-type anti-cancer drugs; a potent inhibitor of microtubule assembly.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 400.38 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 6559-91-7
Product Type Natural Products
Purezza 99.75%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (249.76 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo 4'-O-demethylepipodophyllotoxin∣ 4'-DMEP
Bersaglio Microtubule/Tubulin
Quantità 100 mg