Learn More
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose, TRC
Codice prodotto. 30179383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179383 1 g 1g
30179570 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179383 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2351001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29218-07-3
Formula molecolare C6 H11 F O5
Molecular Weight (g/mol) 182.15
Sinonimo D-Glucose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
IUPAC Name (3R,4R,5S,6R)-5-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Peso formulazione 182.0591