Learn More
4-Deoxypodophyllotoxin, TRC
Codice prodotto. 30137497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137497 1 g 1g
18092740 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137497 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2495001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19186-35-7
Formula molecolare C22 H22 O7
Molecular Weight (g/mol) 398.41
Sinonimo AS 2-3, Anthricin, Deoxypodophyllotoxin, Desoxypodophyllotoxin, Silicicolin, (-)-Anthricin, (-)-Deoxypodophyllotoxin, (-)-Desoxypodophyllotoxin;
IUPAC Name (5R,5aR,8aR)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5a,8,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6-one
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)Cc4cc5OCOc5cc24
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Deoxypodophyllotoxin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C22H22O7/c1-24-17-6-12(7-18(25-2)21(17)26-3)19-14-8-16-15(28-10-29-16)5-11(14)4-13-9-27-22(23)20(13)19/h5-8,13,19-20H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,19+,20-/m0/s1
Peso formulazione 398.1366
Percent Purity >95%