Learn More
4-Des-(N-Methyl)aminomethyl Vonoprazan-4-carboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Des-(N-Methyl)aminomethyl Vonoprazan-4-carboxaldehyde |
| CAS | 881677-11-8 |
| Formula molecolare | C16 H11 F N2 O3 S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5-(2-Fluorophenyl)-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-carboxaldehyde, 5-(2-Fluorophenyl)-1-[(pyridin-3-yl)sulfonyl]-1H-pyrrole-3-carboxaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H11FN2O3S/c17-15-6-2-1-5-14(15)16-8-12(11-20)10-19(16)23(21,22)13-4-3-7-18-9-13/h1-11H |
| SMILES | Fc1ccccc1c2cc(C=O)cn2S(=O)(=O)c3cccnc3 |
| IUPAC Name | 5-(2-fluorophenyl)-1-(3-pyridylsulfonyl)pyrrole-3-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.33 |
| Peso formulazione | 330.0474 |